Learn More
Hemifumarato de Tabimorelina, TRC
Código de producto. 30138687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138687 1 mg 1 miligramo
30009707 10 mg 10 miligramos
30010052 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0035051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 242143-80-2
Fórmula molecular C32H40N4O3.1/2C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 586.73
Sinónimo N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-Dimethyl-D-phenylalaninamide Hemifumarate, NN 703 Hemifumarate, NNC 26-0703 Hemifumarate
Nombre IUPAC (2S,5S)-2-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@]1(O)OC[C@H](O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tabimorelin Hemifumarate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634