Learn More
(-)-Tabersonina, TRC
Código de producto. 30422510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422510 25 mg 25 miligramos
30416508 100 mg -
30412396 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00390025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4429-63-4
Fórmula molecular C21 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 336.43
Sinónimo (5α,12R,19α)-2,3,6,7-Tetradehydroaspidospermidine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, 3a-Ethyl-3a,4,6,11,12,13a-hexahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, Tabersonine, Tabersonin
SMILES CC[C@@]12CC(=C3Nc4ccccc4[C@@]35CCN(CC=C1)[C@@H]25)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tabersonine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-20-9-6-11-23-12-10-21(19(20)23)15-7-4-5-8-16(15)22-17(21)14(13-20)18(24)25-2/h4-9,19,22H,3,10-13H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1838