Learn More
SI Analytics™ Unidad intercambiable TA 20 Plus
Código de producto. 10103212 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. unitSize
10103212 1 PCS
1 options
Código de producto. 10103212 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285211054
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La unidad intercambiable TA 20 Plus SI Analytics™ es un frasco de vidrio marrón con una capa de protección UV para los valoradores.
  • Incluye una capa de protección UV marrón
  • Frasco de vidrio marrón para valoradores
  • Tamaño de rosca GL 45
  • Incluye adaptador para el frasco S 40, mangueras, tubo de goteo y punta de valoración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unidad de intercambio
Incluye Frasco para reactivos
Volumen (métrico) 20 ml