Learn More
T863, MedChemExpress
Descripción
T863 is an orally active, selective and potent DGAT1 (Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitor that interacts with the acyl-CoA binding site of DGAT1, and inhibits triacylglycerol synthesis in cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | T863 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 701232-20-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H26N4O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.75 mM) |
| SMILES | O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC4=C(N)N=CN=C4OC3(C)C)C=C2)CC1 |
| Mostrar más |