Learn More
T807, MedChemExpress
Código de producto. 16446017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446017 5 mg 5 miligramos
16434546 100 mg 100 miligramos
16413298 10 mg 10 miligramos
16409836 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101184
MedChemExpress T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.
T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T807
CAS 1415379-56-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10FN3
Cantidad 5 mg
Sinónimo AV-1451
Información de solubilidad DMSO : ≥ 16.6 mg/mL (63.05 mM)
SMILES FC1=CC=C(C2=CC3=C(C=C2)C(C=NC=C4)=C4N3)C=N1
Peso molecular (g/mol) 263.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.27
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration