Descripción
The T7 RNA polymerase antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of bacteriophage t7 T7 RNA polymerase. This antibody recognizes bacteriophage t7 antigen. The T7 RNA polymerase antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | T7 RNA polymerase |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 600 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |