Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NFtag Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los vectores de expresión sin células T7 (pT7CFE1) Thermo Scientific™ clonan plásmidos optimizados para su uso con el sistema de expresión de proteínas in vitro humana en un paso Thermo Scientific para la traducción (IVT) in vitro de proteínas de fusión etiquetadas.
Características destacadas:
Rendimiento optimizado: diseñado para proporcionar la máxima producción en el sistema de traducción in vitro humana
Varias opciones: opciones disponibles de varias etiquetas y ubicación de etiquetas
MCS modular: el sitio de clonación múltiple se mantiene en la familia de vectores para facilitar la subclonación
Etiquetas de escisión: sitio de escisión HRV 3C disponible en la selección de vectores
Características del plásmido pT7CFE1:
- IRES EMCV en los 5 principales UTR favorece un alto nivel de traducción de ARNm
- MCS permite la introducción de genes a través de diez sitios de restricción diferentes: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 y Xho1
- La secuencia poli-A de la región 3 favorece la estabilización del ARNm y la protección contra las nucleasas
- El terminador T7 asegura la síntesis de transcritos de ARNm del tamaño adecuado
- La linealización del plásmido puede llevarse a cabo con sitios de restricción entre la secuencia poli-A y la región del terminador T7
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vector pT7CFE1-NFtag |
| Tipo | Vector pT7CFE1-NFtag |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Etiqueta de proteína | FLAG (Indicador) |
| Cantidad | 10 μg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre –70 °C y –20 °C. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Promotor | T7 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.