Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CGFP-HA-His Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Código de producto. 12106510 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12106510 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 12106510 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    111.80€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.20€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Genere sus proteínas de fusión marcadas con etiquetas His, HA, Myc u otras mediante la traducción in vitro sin células (IVT) con estos versátiles vectores de expresión T7.
Los vectores de expresión sin células T7 (pT7CFE1) Thermo Scientific™ clonan plásmidos optimizados para su uso con el sistema de expresión de proteínas in vitro humana en un paso Thermo Scientific para la traducción (IVT) in vitro de proteínas de fusión etiquetadas.
Los vectores de expresión de pT7CFE1 contienen el elemento del sitio de entrada del ribosoma interno (IRES) del virus de la encefalomiocartitis (EMCV), que es crucial para los altos niveles de expresión de proteína independiente del cap en el sistema de traducción in vitro humana. Cada vector presenta un sitio de clonación múltiple (MCS) altamente compatible para facilitar la inserción fácil de secuencias de codificación de proteínas en y entre vectores. El vector pT7CFE1 está disponible con etiquetas de afinidad simples o en tándem en el terminal N o C para facilitar la purificación y detección de proteínas. Los vectores pT7CFE son adecuados para la inserción de genes clonados, ADNc, ORF o productos de PCR para la transcripción y traducción in vitro de proteínas. También están disponibles los servicios de clonación personalizados.
Características destacadas:
  • Rendimiento optimizado: diseñado para proporcionar la máxima producción en el sistema de traducción in vitro humana
  • Varias opciones: opciones disponibles de varias etiquetas y ubicación de etiquetas
  • MCS modular: el sitio de clonación múltiple se mantiene en la familia de vectores para facilitar la subclonación
  • Etiquetas de escisión: sitio de escisión HRV 3C disponible en la selección de vectores
Características del plásmido pT7CFE1:
  • IRES EMCV en los 5 principales UTR favorece un alto nivel de traducción de ARNm
  • MCS permite la introducción de genes a través de diez sitios de restricción diferentes: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 y Xho1
  • La secuencia poli-A de la región 3 favorece la estabilización del ARNm y la protección contra las nucleasas
  • El terminador T7 asegura la síntesis de transcritos de ARNm del tamaño adecuado
  • La linealización del plásmido puede llevarse a cabo con sitios de restricción entre la secuencia poli-A y la región del terminador T7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vector pT7CFF1-CGFP-HA-His
Tipo Vector pT7CFE1-CGFP-HA-His
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Etiqueta de proteína Etiqueta His, turboGFP, etiqueta HA
Cantidad 10 μg
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre –70 °C y –20 °C.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Promotor T7