Learn More
T62, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-3-yl)(4-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 40312-34-3 |
| Fórmula molecular | C15H14ClNOS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-yl)(4-chlorophenyl)methanone, Compound T 62, T 62 (pharmaceutical), T62 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClNOS/c16-10-7-5-9(6-8-10)14(18)13-11-3-1-2-4-12(11)19-15(13)17/h5-8H,1-4,17H2 |
| SMILES | Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-3-il)-(4-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 291.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0485 |