Learn More
T6167923, TRC
Código de producto. 30450980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450980 50 mg 50 miligramos
30455964 10 mg -
30450895 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT96633850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1090528-71-4
Fórmula molecular C17H20BrN3O3S2
Peso molecular (g/mol) 458.39
Sinónimo 4-((3-Bromophenyl)sulfonyl)-N-(1-(thiophen-2-yl)ethyl)piperazine-1-carboxamide
Nombre IUPAC 4-(3-bromofenil)sulfonil-N-(1-tiofeno-2-iletil)piperazina-1-carboxamida
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]P(OC)(OC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T6167923
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20BrN3O3S2/c1-13(16-6-3-11-25-16)19-17(22)20-7-9-21(10-8-20)26(23,24)15-5-2-4-14(18)12-15/h2-6,11-13H,7-10H2,1H3,(H,19,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.0129