Learn More
T56-LIMKi, MedChemExpress
Código de producto. 16483717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483717 50 mg 50 miligramos
16483636 25 mg 25 miligramos
16470208 5 mg 5 miligramos
16447748 10 mg 10 miligramos
16447606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19352
MedChemExpress T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2; inhibits the growth of Panc-1 cells with an IC50 of 35.2 μM.
T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T56-LIMKi
Forma física Solid
CAS 924473-59-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo T5601640
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NO1)NC2=CC=CC(C(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 389.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.33
Porcentaje de pureza 99.07%