Learn More
Thermo Scientific™ Ligasa de ADN T4, HC (30 U/μl)
Código de producto. 10548730 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
HC; 5000 U
Tamaño de la unidad:
5000 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10548730 HC; 5000 U 5000 unidades
1 options
Código de producto. 10548730 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EL0013
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La ADN T4 ligasa cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre el fosfato del extremo 5 y el hidroxilo del extremo 3 yuxtapuestos en ADN o ARN bicatenarios.
Catalice la formación de un enlace fosfodiéster entre el fosfato del extremo 5' y el hidroxilo del extremo 3' yuxtapuestos en ADN dúplex o ARN bicatenario con la ADN ligasa T4 Thermo Scientific™. La enzima repara muescas monocatenarias en ADN bicatenario, ARN o híbridos de ADN-ARN. También une fragmentos de ADN con extremos cohesivos o romos, pero actúa en ácidos nucleicos monocatenarios.
La ADN ligasa T4 requiere ATP como cofactor.
Características destacadas
  • Activo en tampones de RT, PCR y enzimas de restricción Thermo Scientific (cuando se complementa con ATP)
  • Rápido: La ligadura de extremos viscosos se realiza en 10 minutos a temperatura ambiente
  • Se suministra con solución PEG eficaz para la ligadura de extremos romos
Aplicaciones
  • Clonación de fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción
  • Clonación de productos de PCR
  • Unión de adaptadores o enlaces oligonucleótidos bicatenarios a ADN
  • Mutagénesis dirigida
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP)
  • Detección de ARN mediado por ligasa (consulte la referencia 3)
  • Reparación de muescas en ADN bicatenario, ARN o híbridos de ADN-ARN
  • Circularización automática de ADN lineal
Notas
  • La unión de T4 DNA Ligase al ADN puede provocar una alteración en el desplazamiento de bandas de geles de agarosa. Para evitarlo, incube las muestras con colorante de carga de ADN 6X y solución SDS a 70 °C durante 5 min o a 65 °C durante 10 minutos y enfríelas con hielo antes de la electroforesis.
  • Durante el proceso de transformación, el volumen de la mezcla para la reacción de ligación no debe exceder el 10 % del volumen adecuado de las células competentes.
  • Antes de la electrotransformación, elimine la T4 DNA Ligase de la mezcla de ligación mediante una columna de centrifugación o una extracción con cloroformo. El ADN extraído puede precipitarse posteriormente con etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 30 U/μl
Enzima ADN ligasa
Tampón compatible Tampón de ADN ligasa T4 10X
Cantidad HC; 5000 U
Tipo de producto T4 DNA Ligase