Learn More
T4-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Descripción
T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | T4-ATA (S-isomer) |
| CAS | 2448470-97-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H15I4NO6S |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 893.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 893.01 |
| Porcentaje de pureza | 98.1% |
| Mostrar más |