Learn More
T3-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Descripción
T3-ATA S-isomer is the S-isomer of T3-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | T3-ATA (S-isomer) |
| CAS | 2438721-48-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H16I3NO6S |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC=C(O)C(I)=C2)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 767.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 767.11 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Mostrar más |