Learn More
R&D Systems™ T3
Código de producto. 18726236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18726236 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18726236 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6666/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.81€
    81.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 11.91€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Thyroid hormone; also promotes differentiation of oligodendroglial precursor cells
T3 is a thyroid hormone. Promotes differentiation of oligodendroglial precursor cells in neonatal rats and promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes. Also specifies cone cell subtype in retinal cell differentiation protocols. T3 is used in protocols to generate cortical spheroids from hPSCs.
For more information about how T3 may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
CAS 6893-02-3
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Compounds for Stem Cell Differentiation
Fórmula molecular C15H12I3NO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.97
Pureza 98%