Descripción
Desarrolle aplicaciones con un nuevo nivel de la fuerza g elevada (hasta 100.605 x g) a alta velocidad mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T29 de 8 x 50 ml. Las innovaciones del rotor—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™, la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y las asas de control de la velocidad en las tapas— del rotor, reducen el tiempo de preparación de la centrifugación y garantizan que el rotor se fije de forma segura.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Specifications
| Descripción | Rotor de ángulo fijo T29-8x50 |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 8 x 50 mL |
| RCF máx. | 100.605 x g |
| Vel. máx | 29.000 rpm |
| Radio (métrico) | 107 mm |
| Radio mín. (métrico) | 33 mm |
| Factor K | 354 |
| Longitud máx. del tubo | 108 mm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.