Learn More
T0901317, TRC
Código de producto. 30415940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415940 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30415940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0020005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T0901317
CAS 293754-55-9
Fórmula molecular C17H12F9NO3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]benzenesulfonamide, T 1317, TO 901317
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
SMILES COc1c(OC)cc2c(CCCNC2)c1
Nombre IUPAC N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil]-N-(2,2,2-trifluoroetil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 481.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.0394