Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | T0901317 |
| CAS | 293754-55-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C17H12F9NO3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.33 |
| Clave InChI | SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(C1=CC=C(C=C1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzenesulfonamide |
| Peso molecular (g/mol) | 481.33 |