Learn More
Sperian™ T09 Gloves
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 / 2000, EN 420 / EN 388 / EN 407 |
| Color | Blanco |
| Tamaño | 7,9, 9 |
| Modelo | T09 |
| Resistente a | Heat |
| Clasificación de desgarro | 4 |
| Longitud (métrico) | 26 cm |