Learn More
T025, MedChemExpress
Código de producto. 16477327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16477327 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16477327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112296
MedChemExpress T025 is an orally active and highly potent inhibitor of Cdc2-like kinase (CLKs), with Kd values of 4.8, 0.096, 6.5, 0.61, 0.074, 1.5 and 32 nM for CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, DYRK1A, DYRK1B and DYRK2, respectively.
T025 induces caspase-3/7-mediated cell apoptosis. T025 reduces CLK-dependent phosphorylation. T025 exerts anti-proliferative activities in both hematological and solid cancer cell lines (IC50 values: 30-300 nM). T025 has an anti-tumor efficiency, mainly for MYC-driven disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T025
Forma física Solid
CAS 2407433-00-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18N8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 8.25 mg/mL (21.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=NC(NCC2=NC=CC=N2)=C(C(C3=CC=C(N=CC=C4)C4=C3)=CN5)C5=N1
Peso molecular (g/mol) 382.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.42
Porcentaje de pureza 98.01%