Learn More
T0070907, MedChemExpress
Código de producto. 16465548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465548 10 mg 10 miligramos
16456106 100 mg 100 miligramos
16451717 50 mg 50 miligramos
16438257 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13202
MedChemExpress T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T0070907
CAS 313516-66-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H8ClN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (225.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(NC2=CC=NC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 277.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.66
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death