Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de válvula en T para el depósito de suministro de LN2
Código de producto. 15152889 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
:
Válvula manual y conector T
Código de producto.
15152889 Válvula manual y conector T
1 options
Código de producto. 15152889 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000290
Conecte dos mangueras a un depósito de LN2 con este conjunto de válvula en T, que incluye una válvula manual y un conector en T.
Conecte dos mangueras a un depósito de LN2 con este conjunto de válvula en T Thermo Scientific™ para el depósito de suministro LN2, que incluye una válvula manual y un conector en T.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Válvula manual y conector T
Tipo Válvula manual y conector T
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1,2,3,4
Descongelación Manual