Learn More
Tocris Bioscience™ t-TUCB
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18064322 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18064322 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6757/5
Potent soluble epoxide hydrolase (sEH) Inhibitor; anti-inflammatory and antinociceptive
t-TUCB is a potent soluble epoxide hydrolase (sEH) Inhibitor (IC50 = 0.9 nM). Enhances hepatic eNOS phosphorylation and NO release. Exhibits antihypertensive and cardioprotective actions in cirrhotic rat models. Suppress the activation of HSCs and reduce hepatic fibrosis through inhibition of NF-κB/IκBα signaling. Anti-inflammatory and antinociceptive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[trans-4-[[[[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexyl]oxy]benzoic acid
CAS 948304-40-3
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C21H21F3N2O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.4
Tipo de producto Inhibitor
Pureza 98%