Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita T, grado estándar, frasco de acabado 28-400
Código de producto. 17957122 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
17957122 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 17957122 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27173613
T CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxitimidina (dT) es para su uso en síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN.
T CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxitimidina (dT) es para su uso en síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos (excepto T y U) diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. El marcado «Grado Estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-desoxitimidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular: C40H49N4O8P
Base: T
Peso de la fórmula: 744.82 g/mol
Número CAS:98796-51-1
Pureza (HPLC): ≥98,0%
Pureza (31P RMN): ≥98,0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto T CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Desoxitimidina (dT)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98%
Cantidad 2 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado Estándar
Tipo de ácido nucleico ADN
Formulario Polvo