Learn More
Tuttnauer Autoclave vertical ecológico T-Lab
Código de producto. 17847628 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
85 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17847628 60 L cada uno
17837628 85 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17847628 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor TLABV60230
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Este confiable caballo de batalla es ideal para el laboratorio general que necesita fácil operación, seguridad y funciones de ciclo para las necesidades diarias. Tecnología intuitiva y fácil de usar, que incluye pantalla táctil a color y múltiples programas de esterilización.
T-Lab Eco:
Rendimiento asequible y confiabilidad garantizada para sus necesidades de esterilización de laboratorio. T-Lab Eco fue desarrollado especialmente para instituciones educativas e instalaciones de investigación. Diseñado con la simplicidad y la economía en mente. Con el único software de IoT diseñado para el laboratorio inteligente, conectando dispositivos de esterilización y comunicándose en el sitio o de forma remota. Basado en la nube y sin papel. Este autoclave vertical de suelo cubre las necesidades fundamentales para la esterilización general de laboratorio con el objetivo de aumentar la productividad de su laboratorio. Ofreciendo capacidad universal, junto con la optimización de recursos como agua, energía y tiempos de operación, se obtienen resultados. Destinado a la esterilización de una amplia gama de líquidos y sólidos como cristalería, utensilios de metal y otros artículos de laboratorio.
  • Rendimiento confiable: cargas sólidas, de vidrio y líquidas. Tiempo de esterilización eficiente incluyendo enfriamiento.
  • Asequible: construido únicamente con las características esenciales. Menos agua desperdiciada, menos electricidad consumida, menos tiempo dedicado al mantenimiento. La cámara cilíndrica es menos costosa y más confiable durante una larga vida útil.
  • Instalación Plug and Play: este autoclave no requiere conexiones de instalación dedicadas, simplemente una fuente de alimentación.
  • Versátil para todas sus necesidades básicas: esteriliza líquidos, sólidos, botellas selladas y sin sellar. Rendimiento y calidad en un espacio reducido.
  • Experiencia de usuario incomparable: pantalla táctil multicolor de alta resolución con colores de pantalla ajustables. Monitoriza tu autoclave conectado a una red con el software R.PC.R.
  • Características estándar: Dos sensores PT100. Ventilador de refrigeración incorporado. Memoria incorporada: 1000 ciclos.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Capacidad (métrico) 60 L
Fondo de la cámara (métrico) 50.5 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15,6 in
Fondo de la cámara (imperial) 20,2 in
Diámetro de la cámara (métrico) 39 cm
Longitud (imperial) 32,4 in
Longitud (métrico) 81 cm
Tipo de producto Autoclave, carga superior
máx. (imperial) 221 °F a 278 °F
Temperatura (métrico) 105 °C a 137 °C
Características Listo para IoT, conectar y usar