Learn More
Prestige Medical Autoclave de medios T-Classic
Código de producto. 15802635
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15802635 12 L cada uno
1 options
Código de producto. 15802635 Proveedor Prestige Medical N.º de proveedor 210048XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00€
    1587.00€ / paquete de 1
    Ahorro 478.00€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Autoclave T-Classic Media, autoclave de sobremesa de 12 L, °ciclo de 121 C, con enchufe europeo.
Autoclave T-Classic Media, autoclave de sobremesa de 12 L, ciclo de 121 °C, enchufe europeo
  • Ligero y portátil.
  • Capacidad de 12 litros
  • Esteriliza a 121 °C
Classic es confiable y goza de confianza en todo el mundo, y está diseñado para brindarle la solución de esterilización más rentable. Su uso es muy sencillo, totalmente automático, con una operación sencilla de un solo toque y garantizado para satisfacer sus necesidades.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 12 L
Fondo de la cámara (métrico) 270 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 8,4 in
Fondo de la cámara (imperial) 10,8 in
Diámetro de la cámara (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 13,6 in
Longitud (métrico) 340 mm
Tipo de producto Autoclave
máx. (imperial) 249,8° F
Temperatura (métrico) 121° C