Learn More
Prestige Medical Autoclave T-Classic
Código de producto. 15679176
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15679176 9 L cada uno
1 options
Código de producto. 15679176 Proveedor Prestige Medical N.º de proveedor 210001XP
T-Classic, autoclave de sobremesa de 9 L, °ciclo de 126 C, con enchufe europeo.
Autoclave de sobremesa T-Classic de 9 L, °ciclo de 126 °C, enchufe europeo
  • Ligero y portátil.
  • Capacidad de 9 litros
  • Esteriliza a 126 °C
Classic es confiable y cuenta con respaldo mundial, y está diseñado para brindarle la solución de esterilización más rentable. Su uso es muy sencillo, totalmente automático, con una operación sencilla de un solo toque y garantizado para satisfacer sus necesidades.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2 gal
Capacidad (métrico) 9 L
Fondo de la cámara (métrico) 230 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 8,4 in
Fondo de la cámara (imperial) 9,2 in
Diámetro de la cámara (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 13,6 in
Longitud (métrico) 340 mm
Tipo de producto Autoclave
máx. (imperial) 250° F a 273° F
Temperatura (métrico) De 121 °C a 134 °C