Learn More
t-Butilnorsinefrina, TRC
Código de producto. 17960785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960785 100 mg 100 miligramos
17953815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96948-64-0
Fórmula molecular C12 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 209.28
Sinónimo (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, Salbutamol Sulphate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 4-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietilfenol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1416
Porcentaje de pureza >95%