Learn More
t-Butilo4-[4-(etoxicarbonil)-1,3-tiazol-2-il]tetrahidro-1(2H)-piridinacarboxilato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10601275 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10527853 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601275 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31023CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 365413-31-6
Fórmula molecular C16H24N2O4S
Peso molecular (g/mol) 340.438
Número MDL MFCD06659069
Clave InChI LBRUPXMVELEXIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, ethyl 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl thiazole-4-carboxylate, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid t-butyl ester, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2795532
Nombre IUPAC etilo 2-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.44
Porcentaje de pureza 97%