Learn More
t-Butil4-[4-(4,4,5,5-terametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperazincarboxilato, 90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.31 |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?