Learn More
4-bromobutanoato de t-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | t-Butyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 110661-91-1 |
| Fórmula molecular | C8 H15 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromobutanoic Acid tert-Butyl Ester, 4-Bromobutyric Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0255 |