Learn More
t-Boc-N-amido-PEG3-ácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | t-Boc-N-amido-PEG3-acid |
| CAS | 1347750-75-7 |
| Fórmula molecular | C14H27NO7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27NO7/c1-14(2,3)22-13(18)15-5-7-20-9-11-21-10-8-19-6-4-12(16)17/h4-11H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[2-[2-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]etoxi]etoxi]etoxi]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 321.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1788 |