Learn More
Ácido t-Boc-aminooxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | t-Boc-aminooxyacetic Acid |
| CAS | 42989-85-5 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 191.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0794 |