Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido t-Boc-aminooxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | t-Boc-aminooxyacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 80366-85-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]oxy]acetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, [2-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-2-oxoethoxy]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O7/c1-11(2,3)19-10(17)12-18-6-9(16)20-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]oxiacetato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 288.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0958 |