Learn More
t-Boc-aminocaproico-N-hidroxisuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide |
| CAS | 51513-80-5 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O6 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 328.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1634 |