Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo T-890
Código de producto. 12171640 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 12,5 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12171640 8 x 12,5 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12171640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28150.00€
    27000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1150.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-890, que ofrece una capacidad de ocho puestos.
Información para pedidos:
Herramienta de sellado Oder Ultracrimp/ClearCRIMP (03920), herramienta de crimpado Reemplazar (03919), tapones y tapas adicionales (03999), Kit de herramientas para el conjunto de sellado multipieza (52609) por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Soporte de rotor, grasa para vacío, lubricante, adhesivo de exceso de velocidad extra, cubierta del rotor, junta tórica de la cubierta del rotor (dos extra), tuerca de bloqueo de la cubierta de rotor, junta tórica de tuerca de bloqueo, herramienta de la cubierta del rotor, libro de registro del rotor a alta velocidad, manual de instrucciones
Recomendada para:
Aislamiento de proteínas y virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo T-890
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 12,5 mL
RCF máx. 692.149 x g
Vel. máx 90.000 rpm
Radio (métrico) 76,5 mm
Radio mín. (métrico) 34,2 mm
Factor K 25,1
Longitud máx. del tubo 80 mm
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Peso neto 9,9 lb (4,5 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 25°
Promedio RCF 500.790 x g
RCF mín. 309.431 x g