Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo T-865
Código de producto. 12101690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 36 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12101690 8 x 36 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12101690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26795.00€
    21094.56€ / paquete de 1
    Ahorro 5700.44€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-865, que ofrece una capacidad de ocho puestos.
Recomendada para:
Fraccionamiento diferencial de proteínas, aislamiento de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo T-865
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 36 mL
RCF máx. 429.459 x g
Vel. máx 65.000 rpm
Radio (métrico) 91 mm
Radio mín. (métrico) 38,4 mm
Factor K 51,7
Longitud máx. del tubo 97 mm
Diámetro máx. del tubo 25 mm
Peso neto 18,3 lb (8,3 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 23,5 °
Promedio RCF 305.340 x g
RCF mín. 181.222 x g