Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo T-8100
Código de producto. 12131670 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 6,5 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12131670 8 x 6,5 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12131670 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31170.00€
    29900.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1270.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-8100, que ofrece una capacidad de ocho puestos.
Información para pedidos:
Solicite la herramienta de sellado Ultracrimp/Clearcrimp (03920), calibre de encapsulado de repuesto (03919), tapones y tapas adicionales (03999), mordaza de tapón de tubo (52176), herramienta de extracción de tubos (52177) por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Soporte de rotor, grasa para vacío, lubricante y adhesivo de exceso de velocidad (100.000 rpm), junta tórica de la cubierta del rotor (dos extra), junta tórica de tuerca de bloqueo (dos extra), herramienta de la cubierta del rotor, libro de registro del rotor a alta velocidad, manual de instrucciones
Compatible con:
Centrífuga de la serie Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series
Recomendada para:
aislamiento de proteínas y pequeños virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo T-8100
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 6,5 mL
RCF máx. 802.006 x g
Vel. máx 100.000 rpm
Radio (métrico) 71,8 mm
Radio mín. (métrico) 35,6 mm
Factor K 36,3
Longitud máx. del tubo 64 mm
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Peso neto 8,2 lb (3,7 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 26°
Promedio RCF 599.829 x g
RCF mín. 397.652 x g
Biocontainment Sí