Learn More
Sal de sodio T-705RTP (> 75%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | T-705RTP Sodium Salt |
| CAS | 356783-10-3 |
| Fórmula molecular | C10 H15 F N3 O15 P3 . xNa |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6-Fluoro-3,4-dihydro-4-[5-O-[hydroxy[[hydroxy(phosphonooxy)phosphinyl]oxy]phosphinyl]-β-D-ribofuranosyl]-3-oxo-pyrazinecarboxamide Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15FN3O15P3.Na/c11-4-1-14(9(18)5(13-4)8(12)17)10-7(16)6(15)3(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h1,3,6-7,10,15-16H,2H2,(H2,12,17)(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21);/q;+1/t3-,6-,7-,10-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].NC(=O)C1=NC(=CN([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)C1=O)F |
| Nombre IUPAC | fosfato de sodio;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-5-fluoro-2-oxo-pirazin-1-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofuran-2-il]metoxi-hidroxi-fosforil] fosfono hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 529.16 |