Learn More
T-705 Ribofuranosa, TRC
Código de producto. 30004605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004605 5 mg 5 miligramos
30003959 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0032005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356782-88-2
Fórmula molecular C10H12FN3O6
Peso molecular (g/mol) 289.22
Sinónimo 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-β-D-ribofuranosyl-2-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-β-D-ribofuranosyl-pyrazinecarboxamide;
SMILES O[C@H]([C@H]1CO)[C@@H](O)[C@@H](O1)N2C(C(C(N)=O)=NC(F)=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T-705 Ribofuranose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN3O6/c11-4-1-14(9(19)5(13-4)8(12)18)10-7(17)6(16)3(2-15)20-10/h1,3,6-7,10,15-17H,2H2,(H2,12,18)/t3-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.071