Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo T-647.5
Código de producto. 12191580 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12191580 6 x 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12191580 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 08322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25700.00€
    21094.56€ / paquete de 1
    Ahorro 4605.44€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Procese sedimentaciones de gran volumen con el rotor de ángulo fijo T-647.5.
Procese sedimentaciones de gran volumen con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-647.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo T-647.5
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 100 mL
RCF máx. 250.259 x g
Vel. máx 47.500 rpm
Radio (métrico) 99,3 mm
Radio mín. (métrico) 33,9 mm
Factor K 36,3
Longitud máx. del tubo 107 mm
Diámetro máx. del tubo 39 mm
Peso neto 24,3 lb (11 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 22,5 °
Promedio RCF 167.847 x g
RCF mín. 85.436 x g