Learn More
T-5224, MedChemExpress
Descripción
T-5224 is a transcription factor c-Fos/activator protein (AP)-1 inhibitor with anti-inflammatory effects, which specifically inhibits the DNA binding activity of c-Fos/c-Jun without affecting other transcription factors. T-5224 inhibits the IL-1β-induced up-regulation of Mmp-3, Mmp-13 and Adamts-5 transcription.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | T-5224 |
| CAS | 530141-72-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H27NO8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (193.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=NOC2=CC(COC3=C(CCC(O)=O)C=C(C(C4=C(O)C=C(OC5CCCC5)C=C4)=O)C=C3)=CC=C21 |
| Peso molecular (g/mol) | 517.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 517.53 |
| Mostrar más |