Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital T 50 - ST
Código de producto. 15271126 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l
PTFE, acero inoxidable de 316L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15271126 FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l cada uno
13430607 PTFE, acero inoxidable de 316L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15271126 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010000648
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Utilice este elemento de dispersión con los dispersadores IKA™ T 50. Las herramientas del elemento de dispersión digital IKA™ T 50 - ST se recomiendan para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos.
  • La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
  • El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
  • Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
  • La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
  • Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Aptos para instrumento de dispersión digital T 65
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Aptos para disolventes
  • Temperatura máx.: 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 500 ml a 20 l
Diámetro (métrico) 45 mm
Longitud del eje (métrico) 300 mm
Material FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l
Para utilizar con (equipo) S50KG – HH – G 45G – ST
Modelo S 50KG–HH–G45-G–ST
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Todos los métodos