Learn More
IKA™ Elemento de dispersión T 50 Digital con cabezal de corte
Código de producto. 10262631 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
S50 N – W 65SK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10262631 S50 N – W 65SK cada uno
1 options
Código de producto. 10262631 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0008005100
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 1 L a 10 L
Diámetro (métrico) 65 mm
Longitud del eje (métrico) 350 mm
Para utilizar con (equipo) S50 N – W 65SK
Modelo S 50N–W65-SK
Cantidad de embalaje 1 unidad