Learn More
(T-4)-Difluoro[2-(4-metoxifenilo)-5-[2,2,2-trifluoro-1-[2-(4-metoxifenilo)-5H-furo[3,2-b]pirrol-5-ilideno-KappaN4]etil]-4H-furo[3,2-b]pirrolato-KappaN4]boro, TRC
Código de producto. 30386575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386575 10 mg
30385124 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44623510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 956296-69-8
Fórmula molecular C28H18BF5N2O4
Peso molecular (g/mol) 552.26
Sinónimo 8-Desphenyl-8-trifluoromethyl Bodipy 8
SMILES COc1ccc(cc1)C2=CC3=[N+]4C(=C(c5cc6oc(cc6n5[B-]4(F)F)c7ccc(OC)cc7)C(F)(F)F)C=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (T-4)-Difluoro[2-(4-methoxyphenyl)-5-[2,2,2-trifluoro-1-[2-(4-methoxyphenyl)-5H-furo[3,2-b]pyrrol-5-ylidene-kN4]ethyl]-4H-furo[3,2-b]pyrrolato-kN4]boron
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H18BF5N2O4/c1-37-17-7-3-15(4-8-17)23-11-19-25(39-23)13-21-27(28(30,31)32)22-14-26-20(36(22)29(33,34)35(19)21)12-24(40-26)16-5-9-18(38-2)10-6-16/h3-14H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.128