Learn More
T-3775440 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493788 10 mg 10 miligramos
16492856 25 mg 25 miligramos
16490167 50 mg 50 miligramos
16454846 100 mg 100 miligramos
16436517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103085
MedChemExpress T-3775440 (hydrochloride) is an irreversible lysine-specific histone demethylase (LSD1) inhibitor with an IC50 value of 2.1 nM.
T-3775440 (hydrochloride) is an irreversible lysine-specific histone demethylase (LSD1) inhibitor with an IC50 value of 2.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T-3775440 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1422535-52-1
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23ClN4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30.18 mg/mL (87.01 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (24.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C([C@@H]2C[C@H]2NCC3CC3)C=C1)C4=CN(C)N=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 346.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.85
Porcentaje de pureza 98.27%