Learn More
T-26c, MedChemExpress
Código de producto. 16472596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472596 25 mg 25 miligramos
16463058 10 mg 10 miligramos
16419626 50 mg 50 miligramos
16415797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100518
MedChemExpress T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T-26c
CAS 869296-13-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21N3O6S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 15.62 mg/mL (32.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(CNC(C2=NC(SC=C3COCC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3C(N2)=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 479.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.51
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation