Learn More
IKA™ Solución de control mini T 25
Código de producto. 31454104 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31454104 UE
31454097 Reino Unido
31454099 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454104 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010015125
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
La solución de control T 25 mini ofrece una configuración completa y compacta para una homogeneización eficiente. Con automatización inteligente, una herramienta de dispersión, eje y soporte, garantiza un control preciso, higiene y protección para muestras sensibles al calor en aplicaciones exigentes.
El T 25 mini control es un instrumento de dispersión de alto rendimiento con un amplio rango de velocidad de 600 a 25.000 rpm para volúmenes de trabajo de hasta 1,5 L (H2O ). Permite al usuario trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. El diseño compacto de este dispersor permite su funcionamiento en los espacios más reducidos. Una gran pantalla TFT garantiza una fácil lectura desde una mayor distancia, incluso desde fuera de una campana extractora. Esta configuración es la más adecuada para aplicaciones simples que homogeneizan muestras con baja viscosidad. Una amplia selección de elementos dispersantes garantiza una amplia gama de aplicaciones para una eficiente emulsificación, homogeneización, dispersión y suspensión, así como la reducción del tamaño de partículas al rango micrométrico.
  • Visualización y ajuste de velocidad digital
  • Motor sin escobillas para una mayor vida útil del motor, un funcionamiento más silencioso y aplicaciones más higiénicas
  • Función de temporizador para funcionamiento sin supervisión
  • Elementos dispersantes: Opción de acero inoxidable con alta resistencia química u opciones de plástico que vienen en dos tamaños
  • Inserción rápida para un cambio fácil de elementos dispersores para una limpieza y un mantenimiento convenientes
  • USB Interfaz para control remoto y documentación de parámetros con el IKA labworldsoft™ software
Exclusivo de IKA: una función de detección de temperatura patentada en herramientas de dispersión especializadas permite la medición de la temperatura de la muestra en tiempo real y el ajuste de la temperatura de seguridad para proteger las muestras sensibles al calor de la degradación. Todas las herramientas de dispersión S 25 (tamaño máximo: 18 mm) y accesorios son compatibles con el minicontrol T 25. La solución de control T 25 mini proporciona una solución de inicio completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte para requisitos de homogeneización con un tamaño compacto y características inteligentes de alta gama para la automatización y protección de muestras sensibles al calor. La construcción del minicontrol T 25 lo hace ideal para aplicaciones que requieren operación en condiciones que exigen alta higiene.
Contenido de la entrega
  • Minicontrol T 25 ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 18 G Herramienta de dispersión
  • R 1826 Soporte para platos
  • Abrazadera de cabeza de jefe R 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón UE