Descripción
El T 25 easy clean digital es un instrumento de dispersión de alto rendimiento con control electrónico de velocidad de 3.000 a 25.000 rpm para volúmenes de trabajo de 1 a 2.000 mL (H2O ). Una amplia selección de elementos dispersantes S 25, que están disponibles como accesorios, permiten utilizar el T 25 en muchos campos de aplicación, ya sea para homogeneizar muestras médicas, emulsionar cosméticos o suspender recubrimientos. En combinación con un IKA En el reactor de laboratorio también es posible realizar tareas de dispersión al vacío o a presión. Con las siguientes características, este dispersor satisface las necesidades de un laboratorio moderno:
- Motor sin escobillas para mejorar la vida útil del motor, el funcionamiento más silencioso y las aplicaciones higiénicas
- Visualización y configuración de la velocidad digital
- Función de temporizador para funcionamiento sin supervisión
- Acoplamiento rápido para un intercambio de elementos de dispersión fácil y rápido para la limpieza y el mantenimiento
- USB Interfaz para control remoto y documentación de parámetros con el software de laboratorio labworldsoft™
- Amplia gama de herramientas de dispersión disponibles; acero inoxidable con alta resistencia química o herramientas de plástico desechables
La solución digital T 25 easy clean proporciona una solución completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte, ideal para aplicaciones en industrias que trabajan en condiciones ambientales que requieren un alto grado de higiene y cumplimiento. Esta solución también es extremadamente versátil y adecuada para su uso en una amplia gama de industrias, como la química, la cosmética, la farmacéutica, la agricultura y más.
Contenido de la entrega- T 25 digital de fácil limpieza ULTRA-TURRAX™
- S 25 EC - C - 25 G Herramienta de dispersión
- R 1826 Soporte para platos
- Abrazadera de cabeza de jefe R 182
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | ≤460 rpm |
| Tensión | 220/240 V |
| Tipo de empaquetado | Paquete individual |
| Tipo de tapón | CH |
| Tipo de producto | Paquete homogeneizador |