Learn More
IKA™ Solución digital de fácil limpieza T 25
Código de producto. 31454100 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31454100 UE
31454113 Reino Unido
31454119 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454100 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010015161
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La solución digital de fácil limpieza T 25 ofrece una configuración completa para la homogeneización, que incluye una herramienta de dispersión, un eje y un soporte. Versátil e higiénico, es ideal para industrias como la química, la cosmética, la farmacéutica, la agricultura y más.
El T 25 easy clean digital es un instrumento de dispersión de alto rendimiento con control electrónico de velocidad de 3.000 a 25.000 rpm para volúmenes de trabajo de 1 a 2.000 mL (H2O ). Una amplia selección de elementos dispersantes S 25, que están disponibles como accesorios, permiten utilizar el T 25 en muchos campos de aplicación, ya sea para homogeneizar muestras médicas, emulsionar cosméticos o suspender recubrimientos. En combinación con un IKA En el reactor de laboratorio también es posible realizar tareas de dispersión al vacío o a presión. Con las siguientes características, este dispersor satisface las necesidades de un laboratorio moderno:
  • Motor sin escobillas para mejorar la vida útil del motor, el funcionamiento más silencioso y las aplicaciones higiénicas
  • Visualización y configuración de la velocidad digital
  • Función de temporizador para funcionamiento sin supervisión
  • Acoplamiento rápido para un intercambio de elementos de dispersión fácil y rápido para la limpieza y el mantenimiento
  • USB Interfaz para control remoto y documentación de parámetros con el software de laboratorio labworldsoft™
  • Amplia gama de herramientas de dispersión disponibles; acero inoxidable con alta resistencia química o herramientas de plástico desechables
La solución digital T 25 easy clean proporciona una solución completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte, ideal para aplicaciones en industrias que trabajan en condiciones ambientales que requieren un alto grado de higiene y cumplimiento. Esta solución también es extremadamente versátil y adecuada para su uso en una amplia gama de industrias, como la química, la cosmética, la farmacéutica, la agricultura y más.
Contenido de la entrega
  • T 25 digital de fácil limpieza ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - C - 25 G Herramienta de dispersión
  • R 1826 Soporte para platos
  • Abrazadera de cabeza de jefe R 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón UE